1,9-Decadiyne ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A13834.06
A13834.14
A13834.06EA
2480
CZK
A13834.06
A13834.14
1,9-Decadiyne ≥97%
1,9-Decadiyne
Purity: 97%
CAS No.: 1720-38-3
Molecular Formula: HC≡C(CH2)6C≡CH
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 80-81°/10mm
Beilstein Reference: 1734594
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00014926
Vzorec:
C₁₀H₁₄ MW: 134,22 g/mol Bod varu: 80…81 °C (10 mmHg) Bod tání: –10,15 °C Hustota: 0,822 Bod vzplanutí: 60 °C (140 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014926 CAS číslo: 1720-38-3 EINECS: 217-012-9 UN: 3295 ADR: 3,III |