Tisk…
1,7-Octadiyne 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Octa-1,7-diyne
171340100 171340500
ACRO171340100EA 3120 CZK
ACRO171340100 ACRO171340500
1,7-Octadiyne 98%
1,7-Octadiyne
Vzorec: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Bod varu: 136 °C (1013 hPa)
Bod tání: –32 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008580
CAS číslo: 871-84-1
EINECS: 212-815-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4455 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %