1,6-Heptadiyne ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11318.06
A11318.14
A11318.22
A11318.06EA
3850
CZK
A11318.06
A11318.14
A11318.22
1,6-Heptadiyne ≥97%
1,6-Heptadiyne
Purity: 97%
CAS No.: 2396-63-6
Molecular Formula: C7H8
Formula Weight: 92.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 9°(48°F)
Refractive Index: 1.4420
Odour: Recognizable
Boiling Point: 109-111°
Beilstein Reference: 1731756
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00014925
Vzorec:
C₇H₈ Bod varu: 109…111 °C Bod tání: –85 °C Hustota: 0,810 Bod vzplanutí: 9 °C (48 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00014925 CAS číslo: 2396-63-6 EINECS: 219-253-5 UN: 3295 ADR: 3,II |