Tisk…
1,6-Heptadiyne 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
309420050 309420010
ACRO309420050EA 6480 CZK
ACRO309420050 ACRO309420010
1,6-Heptadiyne 98%
1,6-Heptadiyne
Vzorec: C₇H₈
Bod varu: 111,5 °C
Bod tání: –85 °C
Hustota: 0,805 g/cm³
Bod vzplanutí: 9 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00014925
CAS číslo: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %