Tisk…
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
155360050 155360250 155361000
ACRO155360050EA 2230 CZK
ACRO155360050 ACRO155360250 ACRO155361000
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene 98%
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Vzorec: C₇H₁₂
Bod varu: 94 °C (760 mmHg)
Bod tání: –114 °C
Hustota: 0,74 g/cm³
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008903
CAS číslo: 1000-86-8
EINECS: 213-677-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %