1,9-Decadiene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Deca-1,9-diene
31207.09
31207.18
31207.09EA
4400
CZK
31207.09
31207.18
1,9-Decadiene ≥97%
1,9-Decadiene
Purity: 97%
CAS No.: 1647-16-1
Molecular Formula: CH2=CH(CH2)6CH=CH2
Formula Weight: 138.25
Flash Point: 42°(107°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.75
Refractive Index: 1.4325
Boiling Point: 169°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008670
Vzorec:
C₁₀H₁₈ MW: 138,25 g/mol Bod varu: 169 °C Bod tání: –71,8 °C Hustota: 0,75 Bod vzplanutí: 42 °C (107 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008670 CAS číslo: 1647-16-1 EINECS: 216-711-6 UN: 3295 ADR: 3,III |