Tisk…
1,7-Octadiene 98.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Octa-1,7-diene
129351000 129355000
ACRO129351000EA 3240 CZK
ACRO129351000 ACRO129355000
1,7-Octadiene 98.5%
1,7-Octadiene
Vzorec: C₈H₁₄
Bod varu: 114…121 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,74 g/cm³
Bod vzplanutí: 9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008668
CAS číslo: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %