1,5-Hexadiene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Hexa-1,5-diene
M-Clarity™ quality level = MQ100
128554-100G
128554-25G
SIAL128554-100GEA
3830
CZK
SIAL128554-100G
SIAL128554-25G
1,5-Hexadiene, Sigma-Aldrich®
1,5-Hexadiene
Vzorec:
C₆H₁₀ MW: 82.15 Bod varu: 60 Bod tání: –141 °C Hustota: 0.692 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008666 CAS číslo: 592-42-7 EINECS: 209-754-7 UN: 2458 ADR: 3 II |