1,5-Hexadiene 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hexa-1,5-diene
A13650.14
A13650.22
A13650.36
A13650.14EA
1260
CZK
A13650.14
A13650.22
A13650.36
1,5-Hexadiene 98
1,5-Hexadiene
Purity: 98%
CAS No.: 592-42-7
Molecular Formula: CH2=CHCH2CH2CH=CH2
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.4040
Odour: Turpentine-like
Melting Point: -141°
Boiling Point: 58-60°
Beilstein Reference: 1731106
UN No.: 2458
MDL No.: MFCD00008666
Vzorec:
C₆H₁₀ MW: 82.15 Bod varu: 58…60 °C Bod tání: –141 °C Hustota: 0.692 Bod vzplanutí: –27 °C (–16 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008666 CAS číslo: 592-42-7 EINECS: 209-754-7 UN: 2458 ADR: 3 II |