Tisk…
1,4-Pentadiene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Penta-1,4-diene
129860050 129860010
ACRO129860050EA 3560 CZK
ACRO129860050 ACRO129860010
1,4-Pentadiene 99%
1,4-Pentadiene
Vzorec: C₅H₈
MW: 68.12
Bod varu: 26 °C (760 mmHg)
Bod tání: –148 °C
Hustota: 0.65 g/cm³
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008665
CAS číslo: 591-93-5
EINECS: 209-736-9
UN: 3295
ADR: 3 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3884 to 1.3904 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +63° to +67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)