Tisk…
Sorban draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Potassium 2,4-Hexadienoate, Sorbic acid potassium salt, Potassium (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
85520-250G 85520-50G 85520-1KG
SIAL85520-250GEA 1320 CZK
SIAL85520-250G SIAL85520-50G SIAL85520-1KG
Sorban draselný, Sigma-Aldrich®
Sorban draselný
Vzorec: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
MW: 150.22
Bod tání: 270
Hustota: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016546
CAS číslo: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 13,07756
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500421971592bd8f37c1a6b88f97c1de033cbf87&vid=e8c4a1d0da78946f174af6a94e5c78fc9c16de05&prid=web&clid=SAPDAM