Sorban draselný ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Potassium 2,4-Hexadienoate, Sorbic acid potassium salt, Potassium (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
A12844.0B
A12844.0I
A12844.30
A12844.0BEA
3140
CZK
A12844.0B
A12844.0I
A12844.30
Sorban draselný ≥99%
Sorban draselný
Purity: 99%
CAS No.: 24634-61-5
Molecular Formula: C6H7KO2
Formula Weight: 150.22
pH: 8,3
Melting Point:
Vzorec:
CH₃CH=CHCH=CHCOOK MW: 150.22 Bod tání: >300 °C Hustota: 1.361 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016546 CAS číslo: 24634-61-5 EINECS: 246-376-1 Merck Index: 13,07756 |