Tisk…

Kyselina sorbová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, 2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-Hexa-2,4-dienoic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

S1626-100G S1626-250G S1626-500G
SIALS1626-100GEA 1490 CZK
SIALS1626-100G SIALS1626-250G SIALS1626-500G
Kyselina sorbová, Sigma-Aldrich®
Kyselina sorbová
Vzorec: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: 132…135 °C
Hustota: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002703
CAS číslo: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR