Tisk…
Kyselina sorbová ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, 2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-Hexa-2,4-dienoic acid
A16196.0B A16196.0I A16196.30 A16196.36
A16196.0BEA 2630 CZK
A16196.0B A16196.0I A16196.30 A16196.36
Kyselina sorbová ≥99%
Kyselina sorbová
Purity: 99% CAS No.: 110-44-1 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Flash Point: 127°(260°F) Melting Point: 132-135° Boiling Point: 228° dec. Beilstein Reference: 1741831 Merck Reference: 14,8721 MDL No.: MFCD00002703
Vzorec: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
MW: 112.13
Bod varu: 228 °C (rozkl.)
Bod tání: 132…135 °C
Hustota: 1.205
Bod vzplanutí: 127 °C (260 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002703
CAS číslo: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM