Kyselina sorbová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(E,E)-2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, 2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-Hexa-2,4-dienoic acid
120530010
120531000
120532500
120535000
ACRO120530010EA
6180
CZK
ACRO120530010
ACRO120531000
ACRO120532500
ACRO120535000
Kyselina sorbová 99%
Kyselina sorbová
Vzorec:
CH₃CH=CHCH=CHCOOH MW: 112.13 Bod varu: 228 Bod tání: 132…135 °C Bod vzplanutí: 127 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002703 CAS číslo: 110-44-1 EINECS: 203-768-7 Merck Index: 13,08793 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 132 to 135 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % (On anhydrous substance) |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |