Tisk…
Kyselina linolenová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
L1376-5G L1376-10G L1376-10MG L1376-1G L1376-25G L1376-500MG
SIALL1376-5GEA 4440 CZK
SIALL1376-5G SIALL1376-10G SIALL1376-10MG SIALL1376-1G SIALL1376-25G SIALL1376-500MG
Kyselina linolenová, Sigma-Aldrich®
Kyselina linolenová
Vzorec: C₁₈H₃₂O₂
Bod varu: 360 °C (1013 hPa)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064241
CAS číslo: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527