Kyselina linolenová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L1012-100MG
L1012-1G
L1012-5G
SIALL1012-100MGEA
1200
CZK
SIALL1012-100MG
SIALL1012-1G
SIALL1012-5G
Kyselina linolenová, Sigma-Aldrich®
Kyselina linolenová
Vzorec:
C₁₈H₃₂O₂ Bod varu: 360 °C (1013 hPa) Bod tání: –5 °C Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064241 CAS číslo: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Merck Index: 13,05527 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...