Tisk…
Kyselina linolenová 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L07949.06 L07949.14 L07949.22
L07949.06EA 1930 CZK
L07949.06 L07949.14 L07949.22
Kyselina linolenová 95%
Kyselina linolenová
Purity: 95% CAS No.: 60-33-3 Molecular Formula: C18H32O2 Formula Weight: 280.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4699 Odour: Weak, characteristic Melting Point: -12° Boiling Point: 230°/16mm Beilstein Reference: 1727101 Merck Reference: 14,5505 MDL No.: MFCD00064241
Vzorec: C₁₈H₃₂O₂
Bod varu: 230 °C (16 mmHg)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 0,902
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064241
CAS číslo: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 14,5505