Tisk…
Kyselina linolenová 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
215040050 215040250 215041000
ACRO215040050EA 2160 CZK
ACRO215040050 ACRO215040250 ACRO215041000
Kyselina linolenová 99%
Kyselina linolenová
Vzorec: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280,45 g/mol
Bod varu: 229…230 °C (16 mmHg)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064241
CAS číslo: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4687 to 1.4707 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %