Ethyl sorbate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W245909-100G-K
W245909-1KG-K
W245909-5KG-K
SIALW245909-100G-KEA
2160
CZK
SIALW245909-100G-K
SIALW245909-1KG-K
SIALW245909-5KG-K
Ethyl sorbate, Sigma-Aldrich®
Ethyl sorbate
Vzorec:
C₈H₁₂O₂ Bod varu: 195,4 °C (1013 hPa) Hustota: 0,9405 g/cm³ (15.3 °C) |
MDL Number:
MFCD00009296 CAS číslo: 2396-84-1 EINECS: 219-258-2 |