Tisk…
Ethyl sorbate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11431.14 A11431.22 A11431.36
A11431.14EA 834 CZK
A11431.14 A11431.22 A11431.36
Ethyl sorbate ≥97%
Ethyl sorbate
Purity: 98% CAS No.: 2396-84-1 Molecular Formula: CH3CH=CHCH=CHCO2CH2CH3 Formula Weight: 140.18 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.4950 Boiling Point: 195-196° Beilstein Reference: 1362941 MDL No.: MFCD00009296
Vzorec: C₈H₁₂O₂
Bod varu: 195…196 °C
Hustota: 0,948
Bod vzplanutí: 69 °C (156 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009296
CAS číslo: 2396-84-1
EINECS: 219-258-2