Tisk…
Batofenantrolin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
133159-1G 133159-500MG
SIAL133159-1GEA 5390 CZK
SIAL133159-1G SIAL133159-500MG
Batofenantrolin, Sigma-Aldrich®
Batofenantrolin
Vzorec: C₂₄H₁₆N₂
Bod varu: 508 °C (1013 hPa)
Bod tání: 215…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004976
CAS číslo: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1