Tisk…
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
172220010 172220050
ACRO172220010EA 3760 CZK
ACRO172220010 ACRO172220050
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline 98+%
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Vzorec: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236.32
Bod varu: 386
Bod tání: 277…280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004974
CAS číslo: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
HPLC ≥97.5 %