Tisk…
5,6-Dimethyl-1,10-phenanthroline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
301817-500MG 301817-1G
SIAL301817-500MGEA 8000 CZK
SIAL301817-500MG SIAL301817-1G
5,6-Dimethyl-1,10-phenanthroline, Sigma-Aldrich®
5,6-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂
MDL Number: MFCD00004983
CAS číslo: 3002-81-1
EINECS: 221-100-2