4-Methyl-1,10-phenanthroline
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
31888.03
31888.06
31888.03EA
2760
CZK
31888.03
31888.06
4-Methyl-1,10-phenanthroline
4-Methyl-1,10-phenanthroline
CAS No.: 31301-28-7
Molecular Formula: C13H10N2
Formula Weight: 194.24
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 144-145°
MDL No.: MFCD00004978
Vzorec:
C₁₃H₁₀N₂ Bod tání: 144…145 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004978 CAS číslo: 31301-28-7 |