Tisk…
1,10-Fenantrolin monohydrát, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
77500-25G-F 77500-5G-F
77500-25G-FEA 8420 CZK
77500-25G-F 77500-5G-F
1,10-Fenantrolin monohydrát, Supelco®
1,10-Fenantrolin monohydrát
Vzorec: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Bod tání: 93…94 °C
Hustota: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149973
CAS číslo: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36039676c6c7d27548d3c59cf533ab49364bb9f5&vid=706078ac23e33620dfe6528a926846897a534229&prid=web&clid=SAPDAM