1,10-Fenantrolin monohydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,10-Phenanthroline hydrate
A14140.09
A14140.18
A14140.30
A14140.09EA
2430
CZK
A14140.09
A14140.18
A14140.30
1,10-Fenantrolin monohydrát ≥99%
1,10-Fenantrolin monohydrát
Purity: 99+%
CAS No.: 5144-89-8
Molecular Formula: C12H8N2.H2O
Formula Weight: 198.23 (180.21anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 4008096
Merck Reference: 14,7214
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00149973
Vzorec:
C₁₂H₈N₂·1H₂O MW: 198,22 g/mol Bod tání: 97…101 °C Hustota: 1,259 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011678 CAS číslo: 5144-89-8 EINECS: 200-629-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7214 |