Tisk…
1,10-Fenantrolin monohydrát ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,10-Phenanthroline hydrate
417120010 417120050 417120250 417121000
ACRO417120010EA 993 CZK
ACRO417120010 ACRO417120050 ACRO417120250 ACRO417121000
1,10-Fenantrolin monohydrát ACS
1,10-Fenantrolin monohydrát
Vzorec: C₁₂H₈N₂·1H₂O
MW: 198.22
Bod tání: 97…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149973
CAS číslo: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or needles (May discolor to cream on storage)
Infrared spectrum Conforms
Suitability (for Fe determination) Passes test
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA