Tisk…
1,10-Phenanthroline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
131377-100G 131377-2.5G 131377-25G 131377-5G
SIAL131377-100GEA 13180 CZK
SIAL131377-100G SIAL131377-2.5G SIAL131377-25G SIAL131377-5G
1,10-Phenanthroline, Sigma-Aldrich®
1,10-Phenanthroline
Vzorec: C₁₂H₈N₂
Bod varu: 360 °C (1013 hPa)
Bod tání: 117…119 °C
MDL Number: MFCD00011678
CAS číslo: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5092a8ec81301ed6ed30f75429f9f27784db47a5&vid=106c4325bb7c310de902d3118cf4b31bcee3dc92&prid=web&clid=SAPDAM