5-Nitro-1,10-phenanthroline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
N8501-1G
N8501-5G
SIALN8501-1GEA
4270
CZK
SIALN8501-1G
SIALN8501-5G
5-Nitro-1,10-phenanthroline, Sigma-Aldrich®
5-Nitro-1,10-phenanthroline
Vzorec:
C₁₂H₇N₃O₂ Bod tání: 203 °C |
MDL Number:
MFCD00004981 CAS číslo: 4199-88-6 EINECS: 224-097-6 |