5-Nitro-1,10-phenanthroline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A11428.03
A11428.06
A11428.14
A11428.03EA
1920
CZK
A11428.03
A11428.06
A11428.14
5-Nitro-1,10-phenanthroline ≥98%
5-Nitro-1,10-phenanthroline
Purity: 98%
CAS No.: 4199-88-6
Molecular Formula: C12H7N3O2
Formula Weight: 225.21
Melting Point: 202-204°
Beilstein Reference: 196245
Vzorec:
C₁₂H₇N₃O₂ Bod tání: 202…204 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004981 CAS číslo: 4199-88-6 EINECS: 224-097-6 |