5-Nitro-1,10-phenanthroline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
186080010
186080050
ACRO186080010EA
2500
CZK
ACRO186080010
ACRO186080050
5-Nitro-1,10-phenanthroline 98%
5-Nitro-1,10-phenanthroline
Vzorec:
C₁₂H₇N₃O₂ Bod tání: 199…203 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004981 CAS číslo: 4199-88-6 EINECS: 224-097-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow to yellow-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 199 to 203 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Optical rotation | -65° to -69° (1 % in MeOH) |