Tisk…

(S)-(+)-1-Aminoindan, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

445355-1G 445355-250MG
SIAL445355-1GEA 10420 CZK
SIAL445355-1G SIAL445355-250MG
(S)-(+)-1-Aminoindan, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1-Aminoindan
Vzorec: C₉H₁₁N
Bod varu: 74…76 °C (3 mmHg)
Bod tání: 15 °C
Hustota: 1,038 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00216670
CAS číslo: 61341-86-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR