Tisk…
D(+)-Biotin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
M-Clarity™ quality level = MQ200
14400-100MG 14400-1G 14400-5G
SIAL14400-100MGEA 1270 CZK
SIAL14400-100MG SIAL14400-1G SIAL14400-5G
D(+)-Biotin, Sigma-Aldrich®
D(+)-Biotin
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₃S
MW: 244,31 g/mol
Bod tání: 232…233 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005541
CAS číslo: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231