Tisk…
(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-2-Methylpiperazine
356270050 356270250
ACRO356270050EA 5450 CZK
ACRO356270050 ACRO356270250
(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
Bod varu: 155…156 °C
Bod tání: 86…91 °C
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192317
CAS číslo: 75336-86-6
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -15° to -21° (20 °C, 589 nm) (c=1, toluene)