Tisk…
(S)-(-)-Limonene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (-)-Limonene, (S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, L(-)-Limonene, (S)-(-)-p-Mentha-1,8-diene, (S)-(-)-Dipentene, (S)-(-)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, (S)-(-)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W504505-1KG-K W504505-8KG-K
SIALW504505-1KG-KEA 3280 CZK
SIALW504505-1KG-K SIALW504505-8KG-K
(S)-(-)-Limonene, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Limonene
Vzorec: C₁₀H₁₆
MW: 136.24
Bod varu: 175
Bod tání: –74 °C
Hustota: 0.84 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 43
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001558
CAS číslo: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
UN: 2052
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05515