Tisk…

(R)-(+)-Limonene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: (R)-(+)-Dipentene, (R)-(+)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, D(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene, D-Limonene

M-Clarity™ quality level = MQ300

W263303-1KG-K W263303-20KG-K
SIALW263303-1KG-KEA 2980 CZK
SIALW263303-1KG-K SIALW263303-20KG-K
(R)-(+)-Limonene, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Limonene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Bod varu: 175,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –74 °C
Hustota: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062991
CAS číslo: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR