Tisk…
(1S,2S)-(+)-trans-1,2-Cyclohexanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
421804-1G 421804-250MG
SIAL421804-1GEA 9430 CZK
SIAL421804-1G SIAL421804-250MG
(1S,2S)-(+)-trans-1,2-Cyclohexanediol, Sigma-Aldrich®
(1S,2S)-(+)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 108 °C
CAS číslo: 57794-08-8