Tisk…

(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: (S,S)-DACH, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine

310222500 310220010 310220050
ACRO310222500EA 1050 CZK
ACRO310222500 ACRO310220010 ACRO310220050
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 98%
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Bod varu: 104…110 °C (40 mmHg)
Bod tání: 39…45 °C
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062986
CAS číslo: 21436-03-3
UN: 3259
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow to orange Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24.0° to +27.0° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1N HCl)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR