Tisk…

(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

346721-1G 346721-5G
SIAL346721-1GEA 2630 CZK
SIAL346721-1G SIAL346721-5G
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, Sigma-Aldrich®
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Bod varu: 187 °C (1013 hPa)
Bod tání: 14…15 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00062985
CAS číslo: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR