Tisk…
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
364640010 364640050
ACRO364640010EA 2140 CZK
ACRO364640010 ACRO364640050
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 99%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Bod varu: 110…114 °C (40mbar)
Bod tání: 40…45 °C
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062985
CAS číslo: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -24.5° to -26.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)