Tisk…
L(-)-Fenchone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (1R)-(-)-Fenchone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W507709-100G-K W507709-1KG-K W507709-5KG-K
SIALW507709-100G-KEA 2720 CZK
SIALW507709-100G-K SIALW507709-1KG-K SIALW507709-5KG-K
L(-)-Fenchone, Sigma-Aldrich®
L(-)-Fenchone
Vzorec: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Bod varu: 192 °C (1013 hPa)
Bod tání: 8,5 °C
Hustota: 0,962 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00151104
CAS číslo: 7787-20-4
EINECS: 232-107-5
UN: 2717
ADR: 4.1,III