Tisk…
D(+)-Kafr, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W223018-10KG-K W223018-1KG-K
SIALW223018-10KG-KEA 14060 CZK
SIALW223018-10KG-K SIALW223018-1KG-K
D(+)-Kafr, Sigma-Aldrich®
D(+)-Kafr
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Bod varu: 408 °C (1013 hPa)
Bod tání: 174…175 °C
Hustota: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064149
CAS číslo: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
UN: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01739