Tisk…
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-2-Phenylpropan-1-ol
78929-1G 78929-5G
SIAL78929-1GEA 0 CZK
SIAL78929-1G SIAL78929-5G
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Vzorec: C₉H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145249
CAS číslo: 37778-99-7