Tisk…
(S)-(-)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
685836-25G 685836-5G
SIAL685836-25GEA 17050 CZK
SIAL685836-25G SIAL685836-5G
(S)-(-)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 207
Hustota: 1.018 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064264
CAS číslo: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1 III