Tisk…
(S)-(-)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
05512-25G-F 05512-5G-F
SIAL05512-25G-FEA 11820 CZK
SIAL05512-25G-F SIAL05512-5G-F
(S)-(-)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 207 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,018 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064264
CAS číslo: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1,III