Tisk…
(S)-(-)-1-Phenylethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21188.03 B21188.06 B21188.14
B21188.03EA 1070 CZK
B21188.03 B21188.06 B21188.14
(S)-(-)-1-Phenylethanol ≥98%
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Purity: 99% CAS No.: 1445-91-6 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5280 Odour: Mild Melting Point: 9-11° Boiling Point: 97-99°/20mm Beilstein Reference: 2039797 Optical Rotation: -45° (c=5 in methanol) UN No.: 2937 MDL No.: MFCD00064264
Vzorec: C₈H₁₀O
Bod varu: 97…99 °C (20 mmHg)
Bod tání: 9…11 °C
Hustota: 1,012
Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064264
CAS číslo: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1,III