Tisk…

(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: (S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol

217790010 217790050 217790250
ACRO217790010EA 1170 CZK
ACRO217790010 ACRO217790050 ACRO217790250
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 98 °C (20 mmHg)
Bod tání: 9…11 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064264
CAS číslo: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -41° to -44° (20°C, 589 nm) (neat)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR