(R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L13999.03
L13999.MD
L13999.03EA
6490
CZK
L13999.03
L13999.MD
(R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol ≥98%
(R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 19141-40-3
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 220°
Optical Rotation: 18° (neat)
MDL No.: MFCD00145206
Vzorec:
C₉H₁₂O Bod varu: 220 °C Hustota: 0,975 Bod vzplanutí: 108 °C (226 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00145206 CAS číslo: 19141-40-3 |