Tisk…
(R)-(+)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (R)-1-Phenylethanol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol, (R)-(+)-sec-Phenethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
685828-25G 685828-5G
SIAL685828-25GEA 9280 CZK
SIAL685828-25G SIAL685828-5G
(R)-(+)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-Phenylethanol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 207
Hustota: 1.012 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064263
CAS číslo: 1517-69-7
UN: 2937
ADR: 6.1 III